553014
Raf Kinase Inhibitor IV
The Raf Kinase Inhibitor IV, also referenced under CAS 303727-31-3, controls the biological activity of Raf Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Raf Kinase Inhibitor IV, 2-(Phenyl)-4-(3-hydroxy-4-chlorophenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole, L 779450
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
potência
10 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H14ClN3O/c21-16-7-6-15(12-17(16)25)19-18(13-8-10-22-11-9-13)23-20(24-19)14-4-2-1-3-5-14/h1-12,25H,(H,23,24)
chave InChI
WXJLXRNWMLWVFB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Raf Kinase
Embalagem
Advertência
Outras notas
Shelton, J.G., et al. 2003. Leukemia17, 1765.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3