538916
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
A cell-permeable and orally available synthetic PGE2.
Sinônimo(s):
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
About This Item
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
PBS, pH 7.2: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C22H36O5/c1-4-5-14-22(2,3)20(25)13-12-17-16(18(23)15-19(17)24)10-8-6-7-9-11-21(26)27/h6,8,12-13,16-17,19-20,24-25H,4-5,7,9-11,14-15H2,1-3H3,(H,26,27)/b8-6+,13-12+/t16-,17?,19-,20+/m0/s1
chave InChI
QAOBBBBDJSWHMU-BKSAQPBESA-N
Descrição geral
Advertência
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Fitzgerald, J., et al. 2000. Endocrinology141, 291.
Coleman, R.A., et al. 1994. Pharmacol. Rev.46, 205.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
3.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-16 °C - closed cup