5.38299
M2I-1
Sinônimo(s):
M2I-1, 5-(4-(Diisobutylamino)-3-nitrobenzylidene)-2-thioxodihydro-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-(4-(Diisobutylamino)-3-nitrobenzylidene)-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, Mad 2 Inhibitor- 1, 5-(4-(Diisobutylamino)-3-nitrobenzylidene)-2-thioxodihydro-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-(4-(Diisobutylamino)-3-nitrobenzylidene)-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, Mad2Inhibitor-1
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mad2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3