Documentos Principais
5370
Millipore
L-Proline
Sinônimo(s):
L-Proline, Pro
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
RTECS - TW3584000
Merck USA index - 14, 7780
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A non-essential amino acid. Precursor of hydroxyproline in collagen.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1