5.33872
miR-122 Inhibitor, NSC5476
Sinônimo(s):
miR-122 Inhibitor, NSC5476, 6-[(4a R,8a S)-(Octahydroquinolin-1(2H)-ylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, NSC-5476, MLS000736518, microRNA-122 Inhibitor, 6-[(4a R,8a S)-(Octahydro-1(2H)-quinolinylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, pri-miR-122 Tran, 6-[(4aR,8aS)-(Octahydroquinolin-1(2H)-ylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, NSC-5476, MLS000736518, microRNA-122 Inhibitor, 6-[(4aR,8aS)-(Octahydro-1(2H)-quinolinylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, pri-miR-122 Transcrip
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N3[C@@H]4[C@@H](CCC3)CCCC4)c1cc2c(cc1)NCCC2
InChI
1S/C18H26N2O2S/c21-23(22,16-9-10-17-15(13-16)6-3-11-19-17)20-12-4-7-14-5-1-2-8-18(14)20/h9-10,13-14,18-19H,1-8,11-12H2/t14-,18+/m1/s1
chave InChI
LECPJKATPJRAMB-KDOFPFPSSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
miR-122
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Connelly, C.M., et al. 2012. J. Biomol. Screen.17, 822.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3