5.32729
RIP1 Kinase Inhibitor III
Sinônimo(s):
RIP1 Kinase Inhibitor III, 1-(4-(4-Aminofuro[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl)-3-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)urea, RIP1 Inhibitor III, Receptor-Interacting Protein 1 Inhibitor III
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light orange
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
RIP1 Kinase
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3