5.30615
GFRα/RET Signaling Activator, XIB-4035
Sinônimo(s):
GFRα/RET Signaling Activator, XIB-4035, ( E)-N⁴-(7-Chloro-2-(2-chlorostyryl)quinolin-4-yl)-N¹,N¹-diethylpentane-1,4-diamine, N-(7-Chloro-2-(2-(2-chlorophenyl)vinyl)-4-quinolinyl)-N-(4-(diethylamino)-1-methylbutyl)amine, XIB 4035
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
chave InChI
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
GFRα1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Tokugawa, K., et al. 2003. Neurochem. Int.42, 81.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3