Documentos
5.30509
Sigma-Aldrich
StemSelect Compound E
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
StemSelect Compound E, ( S, S)- 2-(2-(3,5-Difluorophenyl)-acetylamino)-N-(1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-yl)-propionamide, InSolution γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H24F2N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
490.50
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
StemSelect Compound E,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
chave InChI
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
Descrição geral
Notch signaling suppressor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
presenilins
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
A 5 mM (250 µg/102 µl), 0.2 µm-filtered solution in DMSO.
Reconstituição
Following initial use, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Li, W., et al. 2011. Proc. Natl Acad. Sci. USA108, 8299.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)