529573
PP2
≥95% (HPLC), solid, Src protein tyrosine kinase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
PP2, AG 1879, 4-Amino-5-(4-chlorophenyl)-7-( t-butyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
product name
PP2, PP2, CAS 172889-27-9, is a potent, reversible, ATP-competitive, inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases (IC₅₀ = 4, 5, 5, &100 nM for p56lck, p59fynT, Hck, & Src, respectively).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H16ClN5/c1-15(2,3)21-14-11(13(17)18-8-19-14)12(20-21)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-8H,1-3H3,(H2,17,18,19)
chave InChI
PBBRWFOVCUAONR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
p56lck
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Outras notas
Salazar, E.P., and Rozengurt, E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 28371.
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3