Documentos Principais
528281
Sigma-Aldrich
Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13
The Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13, also referenced under CAS 775294-82-1, controls the biological activity of Polo-like Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13, N-(4-((6-Chloro-3-pyridinyl)methoxy)-3-methoxybenzyl)-N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27ClN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
442.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A cell-permeable vanillin-derived pyridyl-ethanamine compound that acts as a highly potent type II Plk1 inhibitor (IC50 of 200 pM) and targets the less conserved DFG motif that is only accessible when the kinase is in its inactive DFG-out conformation, resulting in an excellent selectivity over Plk2 (IC50 >66 µM), Plk3 (IC50 = 875 nM), and aurora A kinase (no detectable effect). Shown to inhibit the proliferation of HeLa cells with an EC50 of 18 µM.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Keppner, S., et al. 2009. ChemMedChem.4, 1806.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3