528151
PARP Inhibitor VIII, PJ34
InSolution, ≥98%
Sinônimo(s):
InSolution PARP Inhibitor VIII, PJ34, 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide, HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-N,N-dimethylacetamide, HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-N,N-dimethylacetamide, HCl, 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide, HCl
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CN(C)C)NC(C=C1)=CC(C2=C3C=CC=C2)=C1NC3=O
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PARP
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Garcia-Soriano, F.G., et al. 2001. Nature Med.7, 108.
Mabley, G.J., et al. 2001. Inflamm. Res.50, 561.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2