527460
PhosphoDetect Anti-PKR (pThr⁴⁵¹) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase, Phospho-Specific (Thr⁴⁵¹)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr451)
Informações sobre genes
human ... EIF2AK2(5610)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (see comments)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
IFNγ-stimulated HeLa cells.
Outras notas
Srivastava, S.P., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 2416.
Clemens, M.J. 1997. Int. J. Biochem. Cell Biol.29, 945.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2