521238
PDGFRβ/RAF Kinase Inhibitor
The PDGFRβ/RAF Kinase Inhibitor controls the biological activity of PDGFRβ/RAF Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PDGFRβ/RAF Kinase Inhibitor, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXII, 6-(4-(5-(3-(Trifluoromethyl)phenylamino)-4 H-1,2,4-triazol-3-yl)phenoxy)-2-(methylthio)pyrimidin-4-amine
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC(OC2=CC=C(C3=NN=C(NC4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)N3)C=C2)=NC(SC)=N1
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3