5.06421
Stand for one broth bag
for use with Dilucult™, pkg of 1 unit
Sinônimo(s):
Bag holder
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
Produtos recomendados
Materiais
metal stand
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
DiluCult™
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with Dilucult™
Descrição geral
Integrable stand for one broth bag to be connected to the DiluCult™ instrument.
Aplicação
For use with DiluCult™ and DiluCult™ 2 gravimetric dilutor instrument
Informações legais
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany