Documentos
5.06135
Sigma-Aldrich
Venlafaxine Hydrochloride
Sinônimo(s):
Venlafaxine Hydrochloride, SERT/NET Inhibitor, Venlafaxine, Serotonin-norepinephrine Inhibitor, Venlafaxien
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H27NO2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
277.40 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
82 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
DMSO: 50 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
chave InChI
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A dual reuptake inhibitor of serotonin-norepinephrine with strong preference to serotonin (Ki = 82 and 2480 nM for SERT and NET respectively). Also inhibits reuptake of dopamine. Used in studies of depression, ADHD, and stress-related anxiety.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
SERT/NET
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Kaur, J., et al. et al. 2010. J. Pharmacy & Bioallied Sci.2, 22.
Aboelwafa, A., et al. 2010. AAPS PharmSciTech.11, 1026.
Bernardi, S., et al. 2009. J. Thermal Analysis & Calorimetry.97, 729.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3