Documentos Principais
5.06046
Sigma-Aldrich
PRMT Inhibitor VII, DB867
Sinônimo(s):
PRMT Inhibitor VII, DB867, 5-[5-(4-Carbamimidoyl-phenyl)-furan-2-yl]-pyridine-2-carboxamidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H15NO5
Número CAS:
Peso molecular:
313.30
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
9 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
10% acetic acid: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A cell-permeable biscarboxamidine derivative that acts as a selective inhibitor of protein arginine methyltransferase 1 (PRMT1; IC50 = 9.5 µM). Exhibits about 10-fold greater selectivity over PRMT5 (IC50 = 110 µM) and PRMT6 (IC50 = 118 µM). Shown to block BMP4-induced phosphorylation and activation of Smad1/Smad5 and asymmetric dimethylation of Arg3 on histone 4 (H4R3) in HaCaT cells transfected with PRMT1.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
PRMT1
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Xu, J., et al, 2013. Mol. Cell.51, 1.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3