Documentos Principais
5.05823
Sigma-Aldrich
Galectin-1 Antagonist, DB21
Sinônimo(s):
Galectin-1 Antagonist, DB21, SVQNvaKL-[DBF]-IIVKLNA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C83H132N18O17
Peso molecular:
1654.05
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
3 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A dibenzofuran conjugated peptidomimetic (13-mer) that acts as an allosteric inhibitor of galectin-1 binding to cell surface glycans (IC50 = 3 µM). Shown to reduce the proliferation of endothelial cells and reduce vessel density in murine tumor models.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Galectin-1
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
SVQMKNva-[DBF]-IIVKLNA
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Dings, R.P., et al, 2013, J. Pharm. Exp. Ther.344, 589.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3