Documentos Principais
5.04596
Sigma-Aldrich
TCN-201
Sinônimo(s):
TCN-201, 3-Chloro-4-fluoro-N-[(4-{[2-(phenylcarbonyl)hydrazino]carbonyl}phenyl)methyl]benzenesulfonamide, NMDA Antagonist X
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H17ClFN3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
461.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H17ClFN3O4S/c22-18-12-17(10-11-19(18)23)31(29,30)24-13-14-6-8-16(9-7-14)21(28)26-25-20(27)15-4-2-1-3-5-15/h1-12,24H,13H2,(H,25,27)(H,26,28)
chave InChI
FYIBXBFDXNPBSF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A negative allosteric modulator selective for NR2A containing NMDA receptors (pIC50 = 6.8 and <4.3 µM for NR2A and NR2B, respectively). No effect on NR2B-containing NMDA receptors with concentrations less than 50 mM. Inhibition on NR2A containing NMDA receptors is glycine (or D-serine)-binding, but not glutamate-binding, dependent.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
NMDA receptors
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Bettini. E., et al. 2010. J. Pharm. Exp. Ther.335, 644.
Shin, A., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.166, 1002.
Edman, S., et al. 2012. Neuropharmacology63, 441.
Hansen, K., et al. 2012. J. Neurosci.32, 6197.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3