5.04480
Conantokin G
Sinônimo(s):
Conantokin G, Gly-Glu-γ-CarboxyGlu-γ-CarboxyGlu-Leu-Gln-γ-CarboxyGlu-Asn-Gln-γ-CarboxyGlu-Leu-Ile-Arg-γ-CarboxyGlu-Lys-Ser-Asn-NH2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
0.8 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C88H138N26O44/c1-7-34(6)61(77(138)103-41(12-10-20-98-88(96)97)63(124)107-48(23-35(78(139)140)79(141)142)69(130)100-40(11-8-9-19-89)64(125)113-54(31-115)76(137)104-45(62(95)123)28-57(93)118)114-75(136)47(22-33(4)5)106-70(131)49(24-36(80(143)144)81(145)146)109-67(128)44(14-17-56(92)117)102-74(135)53(29-58(94)119)112-73(134)51(26-38(84(151)152)85(153)154)110-66(127)43(13-16-55(91)116)101-68(129)46(21-32(2)3)105-71(132)52(27-39(86(155)156)87(157)158)111-72(133)50(25-37(82(147)148)83(149)150)108-65(126)42(15-18-60(121)122)99-59(120)30-90/h32-54,61,115H,7-31,89-90H2,1-6H3,(H2,91,116)(H2,92,117)(H2,93,118)(H2,94,119)(H2,95,123)(H,99,120)(H,100,130)(H,101,129)(H,102,135)(H,103,138)(H,104,137)(H,105,132)(H,106,131)(H,107,124)(H,108,126)(H,109,128)(H,110,127)(H,111,133)(H,112,134)(H,113,125)(H,114,136)(H,121,122)(H,139,140)(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H4,96,97,98)
chave InChI
HTBKFGWATIYCSF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NMDA receptors
Embalagem
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Sheng, Z., et al. 2009. Neuropharmacology.57, 127.
Zhou, L., et al. 1996. J. Neurochemistry.66, 620.
Hammerland, L., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.226, 239.
Mena, E., et al. 1990. Neurosci Lett.118, 241.
Donevan, D., et al. 2000. Mol Pharmacol.58, 614.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3