Documentos Principais
5.04479
Sigma-Aldrich
JNJ 16259685 - CAS 409345-29-5 - Calbiochem
Sinônimo(s):
JNJ 16259685 - CAS 409345-29-5 - Calbiochem, (3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl)-(cis-4-methoxycyclohexyl)-methanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
325.40
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
0.55 nM IC50
0.34 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 25 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
An extremely potent, non-competitive antagonist for mGlu receptor subtype 1 (Ki = 0.34 nM; IC50 = 0.55 nM). 400-fold more selective for mGlu1 than for mGlu5 and no interaction with mGlu2, mGlu3, mGlu4, mGlu6, AMPA or NMDA receptors (IC50 >10 µM). Centrally active following systemic administration. Widely used for studying substance abuse, learning and memory, and neural plasticity.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
mGlu₁
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Lavreysen, H., et al. 2004. Neuropharmacology.47, 961.
Steckler, T., et al. 2005. Psychopharmacology.179, 198.
Steckler, T., et al. 2005. Behav. Brain. Res.164, 52.
Mabire, D., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 2134.
Fukunaga, I., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.151, 870.
Knopfel, T., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.151, 723.
Achat-Mendes, C., et al. 2012. J. Pharmacol. Exp. Ther.343, 214.