Documentos Principais
5.04345
Sigma-Aldrich
BX471
Sinônimo(s):
BX471, N-[5-chloro-2-[2-[(2R)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]phenyl]-urea, ZK-811752
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H24ClFN4O3
Número CAS:
Peso molecular:
434.89
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
1-5 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H24ClFN4O3/c1-14-11-26(12-15-2-5-17(23)6-3-15)8-9-27(14)20(28)13-30-19-7-4-16(22)10-18(19)25-21(24)29/h2-7,10,14H,8-9,11-13H2,1H3,(H3,24,25,29)/t14-/m1/s1
chave InChI
XQYASZNUFDVMFH-CQSZACIVSA-N
Descrição geral
An orally active, selective antagonist for chemokine receptor 1 (CCR-1) (Ki = 1-5 nM). Has been used in studies related to intracellular calcium mobilization and migration of leukocytes mediated through CCR-1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
CCR1
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Shahlaei, M., et al. 2011. J. Chemical Information and Modeling.51, 2717.
Reuss, R., et al. 2010. Mult Scler.16, 366.
Gladue, R., et al. 2010. Curr Top Med Chem10, 1268.
Vandemeulebroecke; M., et al. 2009. British J. of Clinical Pharmacol.68, 435.
Richard Horuk, R. 2005. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry.5, 791.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3