Documentos Principais
48-650MAG
Millipore
MILLIPLEX® 8-Plex Human Src Family Kinase Kit - Fosfoproteína - Ensaio Multiplex em Câncer
Sinônimo(s):
Kit de quinase da família Src, Painel de quinase Src humana
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O kit MILLIPLEX® 8-plex Human Src Family Kinase, fosfoproteína (pan Tyr) é usado para detectar a fosforilação de tirosina em Blk, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src e Yes em lisados de células usando o sistema Luminex®. O ensaio de detecção é uma alternativa rápida e conveniente aos procedimentos de western blot e imunoprecipitação. Cada kit possui reagentes suficientes para uma placa de ensaio de 96 poços.
Aplicação
Os ensaios multiplex à base de esferas intracelulares com o uso da tecnologia Luminex permitem a quantificação relativa simultânea de várias proteínas de fosforilação e totais da via em amostras de lisado de tecidos e células. Compare os resultados da multiplexação com os de western blot.Analitos disponíveis:Blk (Tyr389);Fgr (Tyr412);Fyn (Tyr420);Hck (Tyr411);Lck (Tyr394);Lyn (Tyr397);Src (Tyr419);Yes (Tyr421)
Embalagem
Placa de 96 poços
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.