454862
MNK1/2 Inhibitor II, ETP-45835
The MNK1/2 Inhibitor II, ETP-45835 controls the biological activity of MNK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
MNK1/2 Inhibitor II, ETP-45835, 4-(3-(Piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-yl)pyridine, diHCl, ETP45835, MNK Inhibitor II, Mitogen-Activated Protein Kinase-Interacting Kinase Inhibitor II, ETP45835, MNK Inhibitor II, Mitogen-Activated Protein Kinase-Interacting Kinase Inhibitor II, 4-(3-(Piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-yl)pyridine, diHCl
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(C2=CC=NC=C2)=CC(C3CCNCC3)=NN1
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1