Documentos Principais
454583-M
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-NMDA NR2B (pTyr¹⁴⁷²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Subunit 2B, Phospho-Specific (Tyr¹⁴⁷²)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1472)
Informações sobre genes
Descrição geral
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~180 kDa NR2B subunit of the NMDA receptor phosphorylated at Tyr1472.
Recognizes the ~180 kDa NMDA receptor NR2B subunit phosphorylated at Tyr1472.
Imunogênio
Rat
a synthetic phosphopeptide corresponding to amino acids surrounding the Tyr¹⁴⁷² phosphorylation site of rat NMDA NR2B
Aplicação
Dot Blot (1:500-1:1000)
Immunoblotting (1:500-1:1000)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol, pH 7.5.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
May detect 2 additional lower molecular weight bands. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3