444256
MMP Substrate III, Fluorogenic
A specific fluorogenic resonance energy transfer (FRET) peptide substrate with an MMP cleavable Gly-Leu bond and EDANS/Dabcyl as fluorophore/quencher combination.
Sinônimo(s):
MMP Substrate III, Fluorogenic, DABCYL-GABA-PQGL-E(EDANS)-AK-NH₂, TNO211
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: soluble
Tris-buffered saline, pH 7.6: soluble
fluorescência
λex ~340 nm
λem ~485 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Detection of MMP activity
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1