Documentos Principais
442685-M
Millipore
PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr²⁰²/Tyr²⁰⁴) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Informações sobre genes
human ... MAPK3(5595)
rat ... Mapk3(50689)
Descrição geral
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~42-44 kDa ERK1 and ERK2 proteins phosphorylated at Thr202 and Tyr204.
Recognizes the ~42-44 kDa ERK1 and ERK2 proteins phosphorylated at Thr202 and Tyr204.
This PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 Rabbit pAb is validated for use in Dot Blot, WB for the detection of MAP Kinase ERK1/ERK2 .
Imunogênio
a synthetic phosphopeptide surrounding the Thr²⁰²/Tyr²⁰⁴ phosphorylation sites of human ERK1/ERK2
Aplicação
Dot Blot (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 100 mg/ml BSA, 50% glycerol, pH 7.5.
Outras notas
Does not react with the unphosphorylated proteins. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3