422709
KN-92
KN-92, CAS 1135280-28-2, is useful as a negative control for KN-93 (Cat. No. 422708), a Ca2+/CaM Kinase II inhibitor.
Sinônimo(s):
KN-92, 2-[N-(4-Methoxybenzenesulfonyl)]amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine, Phosphate
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
viscous liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H25ClN2O3S.H3O4P/c1-27(17-5-6-19-9-11-21(25)12-10-19)18-20-7-3-4-8-24(20)26-31(28,29)23-15-13-22(30-2)14-16-23;1-5(2,3)4/h3-16,26H,17-18H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)/b6-5+;
chave InChI
XRQHWVVDNMJDEQ-IPZCTEOASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Useful as a negative control for KN-93 (Cat. No. 422708), a Ca2+/CaM kinase II inhibitor
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fan, G.H., et al. 1997. Neuropharmacology 36, 1763.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3