420144
JNK Inhibitor XIII
The JNK Inhibitor XIII, also referenced under CAS 40045-50-9, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JNK Inhibitor XIII, 5-(5-Nitrothiazol-2-ylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
ethanol: 4 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nnc1N)Sc2[s]c(cn2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C5H3N5O2S3/c6-3-8-9-5(14-3)15-4-7-1-2(13-4)10(11)12/h1H,(H2,6,8)
chave InChI
NQQBNZBOOHHVQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3