Documentos Principais
420112
Sigma-Aldrich
JAK3 Inhibitor, Negative Control - CAS 153437-07-1 - Calbiochem
The JAK3 Inhibitor, Negative Control, also referenced under CAS 153437-07-1, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JAK3 Inhibitor, Negative Control - CAS 153437-07-1 - Calbiochem, 4-Phenylamino-6,7-dimethoxyquinazoline, HCl, WHI-P258, HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15N3O2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
281.31 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥92% (HPLC)
Formulário
solid
potência
<300 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A useful negative control for JAK3 Inhibitors (Cat. Nos. 420101, 420104, and 420106; IC50 >300 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A negative control for JAK3 inhibitors
Product competes with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Outras notas
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res. 5, 1569.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13