420104
JAK3 Inhibitor II
The JAK3 Inhibitor II, also referenced under CAS 211555-04-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JAK3 Inhibitor II, 4-[(3ʹ-Bromo-4ʹ-hydroxyphenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline, WHI-P154
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(ccc(c1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC)O
InChI
1S/C16H14BrN3O3/c1-22-14-6-10-12(7-15(14)23-2)18-8-19-16(10)20-9-3-4-13(21)11(17)5-9/h3-8,21H,1-2H3,(H,18,19,20)
chave InChI
CBIAKDAYHRWZCU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
JAK-3
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res. 5, 1569.
Goodman, P.A., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 17742.
Narla, R.K., et al. 1998. Clin Cancer Res.4, 2463.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3