410960
Ischemin
A cell-permeable azobenzene compound that reversibly targets CBP-BRD acetyl-lysine binding pocket with moderate selectivity over BAZ1B, PCAF, BRD4-1 and BAZ2B.
Sinônimo(s):
Ischemin, (E)-5-(2-Amino-4-hydroxy-5-methyl-phenylazo)-2,4-dimethyl-benzenesulfonic acid, MS120, BRD4 Inhibitor II
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange-red
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, orange
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(/N=N/C2=C(N)C=C(O)C(C)=C2)C=C(C(C)=C1)S(=O)(O)=O
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2