407140
Anti-IP₃ Receptor Mouse mAb (IPR.1)
liquid, clone IPR.1, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IPR.1, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rabbit, human, canine, mouse, rat, bovine, porcine
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITPR1(3708)
mouse ... Itpr1(16438)
rat ... Itpr1(25262)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry (1:500)
Immunofluorescence (1:100)
Immunohistochemistry (1:100; see application references)
Immunoprecipitation (1:100; see application references)
Radioimmunoassay (1:5000)
Immunoblotting (see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Lymphocytes, macrophages, granulocytes, fibroblasts, epithelial and edothelial cells, skeletal muscle, cardiac muscle and brain tissue
Outras notas
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 7290.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1