401020
Imiquimod
An imidazoquinoline compound that acts as a potent immunomodulator and displays anti-angiogenic, anti-viral and anti-inflammatory properties.
Sinônimo(s):
Imiquimod, 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazole[4,5-c]quinoline-4-amine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 3 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2c(nc1)c(nc3c2cccc3)N)CC(C)C
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
chave InChI
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TLR7 (toll-like receptor 7)
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Gibson, S.J., et al. 2002. Cell. Immunol.218, 74.
Hemmi, H., et al. 2002. Nat. Immunol.3, 196.
Megyeri, K., et al. 1995. Mol. Cell. Biol.15, 2207.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3