Documentos Principais
40-006
Millipore
Leitor de absorbância 800 TS com software Gen5 BioTek®
The 800 TS easily measures absorbance in microplate-based assays. The onboard software is ideal for endpoint protocols, and under computer control with Gen5 software, applications include kinetic ELISA.
About This Item
Código UNSPSC:
41110000
NACRES:
NB.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Descrição geral
O Leitor de Absorbância 800 TS é um leitor de microplacas acessível e de alta qualidade para ensaios em formatos de 6 a 384 poços. A tela colorida sensível ao toque fornece uma interface de usuário visual, tornando a programação simples. O software integrado inclui “leitura rápida” e protocolos personalizados, com dados visualizados imediatamente após a medição, seguidos de exportação para USB ou para impressora compacta. O software armazena um histórico de ensaios programados e leituras recentes de placas para recuperação instantânea. O 800 TS pode ser configurado para incluir agitação, ideal para ensaios como cinética de curto ou longo prazo, habilitado sob controle de computador através do software Gen5. O 800 TS, usado junto com o 50 TS Washer, é um sistema acessível para automatizar muitos fluxos de trabalho de aplicações, incluindo imunoensaios, citotoxicidade, ensaios enzimáticos, ensaios baseados em células e muito mais.
O software Gen5 controla todos os leitores automatizados de microplacas da BioTek, configurando parâmetros do sistema e de coleta de dados, análise e uma variedade de recursos de relatório e exportação. Exportação com um clique para Excel® torna rápido e fácil exportar os dados exibidos.
Características
Alta qualidade, alto desempenho a um preço acessível
Versatilidade de aplicação: ELISA, proteína e outros ensaios de endpoint para cinética e ensaios baseados em células
Tela colorida sensível ao toque para programação e operação rápida e fácil
Unidade flash USB para exportação conveniente de dados
Alta precisão e exatidão para resultados de qualidade
Especificações gerais
Modos de detecção Absorbância
Métodos de leitura de ponto final; Varredura cinética da área do poço (sob controle do computador)
Tipos de microplacas de 6, 12, 24, 48, 96 poços
Altura máxima da placa 0,9" (22,86 cm)
Agitação Linear
Software Gen5 Software para controle de computador externo e análise de dados
Software integrado até 40 protocolos programáveis pelo usuário; Menu rápido; Criar, editar ou executar protocolos; Salvar resultados em um pen drive USB
Impressora USB externa (opcional)
Interface do usuário em tela LCD colorida sensível ao toque de 4,3"
Especificações de absorção
Fonte de luz de tungstênio-halogênio
Fotodiodo
Filtros de seleção de comprimento de onda
Faixa de comprimento de onda 400 a 750 nm
Faixa dinâmica 0 até 4,0 OD (modos de leitura normal &rápida); 0 a 3,0 OD (modo de leitura de varredura)
Resolução 0,0001 OD (via controle Gen5)
Capacidade da roda de filtro 5
Filtros fornecidos de 405, 450, 490, 630
Precisão OD de placa de 96 poços, modo de leitura normal, 405 nm (+1,0% +0,010 OD de 0,0 a 2,0 OD)
Linearidade OD de placa de 96 poços, modo de leitura normal,
405 nm (+1,0% de 0,0 a 2,0 OD; +3,0% de 2,0 OD a 3,0 OD)
Repetibilidade OD em placa de 96 poços, modo de leitura normal, 405 nm (+0,5% +0,005 OD de 0,0 a 2,0 OD)
Características físicas
Conectividade (1) USB Tipo B para controle de computador e (2) USB Tipo A para pen drive e impressora
Fonte de alimentação externa de 24 VCC compatível com 100-240 VCA a 50-60 Hz
Consumo de energia 40 Watts
Dimensões 16,5 x 15 x 7 polegadas (41,9 x 38,1 x 17,8 cm)
Peso 18,5 lbs (8 kg)
Aplicação
O 800 TS mede facilmente a absorbância em ensaios baseados em microplacas. O software integrado é ideal para protocolos de ponto final e, sob controle de computador com software Gen5, as aplicações incluem ELISA cinético.
Nota de análise
Para uso com ELISA. Consulte o protocolo do produto para obter instruções de uso específicas.
Outras notas
O Leitor de Absorbância 800 TS é um leitor de microplacas acessível e de alta qualidade para ensaios em formatos de 6 a 96 poços. A tela colorida sensível ao toque fornece uma interface de usuário visual, tornando a programação rápida e intuitiva. As aplicações para o 800 TS estendem-se desde ELISA de ponto final até ensaios cinéticos sensíveis à temperatura, habilitados com o software Gen5. O 800 TS combina bem com o 50 TS Washer, criando um sistema compacto, versátil e acessível para automatizar muitos fluxos de trabalho de aplicações.
Informações legais
BioTek is a registered trademark of BioTek/Fischer
Excel is a registered trademark of Microsoft Corporation
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.