382170
Histone Deacetylase Inhibitor IV
The Histone Deacetylase Inhibitor IV, also referenced under CAS 537034-15-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Histone Deacetylase Inhibitor IV, N¹-(2-Aminophenyl)-N⁷-phenylheptanediamide
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H23N3O2/c20-16-11-7-8-12-17(16)22-19(24)14-6-2-5-13-18(23)21-15-9-3-1-4-10-15/h1,3-4,7-12H,2,5-6,13-14,20H2,(H,21,23)(H,22,24)
chave InChI
ZAIULUYKQLVQFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Histone Deacetylase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2