382159-M
PhosphoDetect Anti-Histone H3 (pSer¹⁰) (7-20) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
Xenopus, Tetrahymena sp., human, Drosophila, Caenorhabditis elegans
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunohistochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (4 µg/10 µg acid-extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Acid-extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells
Outras notas
Chadee, D.N., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20098.
Mahadevan, L.C., et al. 1991. Cell65, 775.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1