375228
Hepatocyte Growth Factor, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinônimo(s):
rhHGF
About This Item
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤1 EU/μg endotoxin (EU/μg HGF)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Kobayashi, Y., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 220, 7.
Skouteris, G.G., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 218, 229.
Rubin, J.S., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1155, 357.
Strain, A.J. 1993. J. Endocrinol. 137, 1. Nakamura, T., et al. 1989. Nature 342, 440.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3