373210
BLT-1
≥95% (HPLC), solid, HDL receptor SR-BI inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, Block Lipid Transport-1, 2-Hexyl-1-cyclopentanone thiosemicarbazone, 33M20
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, The HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, also referenced under CAS 321673-30-7, controls the biological activity of HDL Receptor SR-B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
chave InChI
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Raldua, D., and Babin, P.J. 2007. Toxicol. Lett.175, 1.
Nieland, T.J.F., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 15422.
Peterson, R.T., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 12965.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3