370625
Guanabenz Acetate
A cell-permeable α2-adrenoceptor agonist that lowers protein misfolding in stressed cells and acts as a proteostatis regulator.
Sinônimo(s):
Guanabenz Acetate, 1-(2,6-Dichlorobenzylideneamino)guanidine, Acetate, WY-8678
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(ccc1)Cl)\C=N\N=C(\[N+H3])/N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
chave InChI
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Erb, S., et al. 2000. Neuropsychopharmacology23, 138,
Handley, S.L. and Mithani, S., 1984. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.327, 1.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3