Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
95.53
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudardescription
Merck USA index - 14 4562
Quality Segment
mp
180-185 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Agente caotrópico potente, útil para desnaturação e subsequente reenovelamento de proteínas. Este agente desnaturante potente é capaz de solubilizar proteínas insolúveis ou desnaturadas, como corpos de inclusão. Isso pode servir como a primeira etapa no reenovelamento de proteínas ou enzimas em suas formas ativas. Pode ser necessário também o uso de ureia e ditiotreitol (DTT).
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Molecular Biology, ≥99% | description ≥98% | description EMPROVE® EVOLVE |
| description Merck USA index - 14 4562 | description - | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - |
| density 1.3 g/cm3 (lit.) | density 1.3 g/cm3 (lit.) | density 1.3 g/cm3 (lit.) | density 1.3 g/cm3 (lit.) |
| mp 180-185 °C (lit.) | mp 180-185 °C (lit.) | mp 180-185 °C (lit.) | mp 180-185 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?