362338
Glyco-SNAP-1 - Calbiochem
A water-soluble nitric oxide (NO) donor.
Sinônimo(s):
Glyco-SNAP-1 - Calbiochem, N-(β-D-Glucopyranosyl)-N²-acetyl-S-nitroso-D,L-penicillaminamide
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (NMR)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
green
solubilidade
aqueous buffer: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A water-soluble nitric oxide (NO) donor
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ramirez, J., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 2575.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1