361558
GSK-3 Inhibitor XV - Calbiochem
The GSK-3 Inhibitor XV controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
GSK-3 Inhibitor XV - Calbiochem
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
purple
solubilidade
DMSO: 6 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2