356790
Glyphosine
A plant growth regulator that also enhances anti-B:9-23 TCR-dependent T cell activation by modulating murine class II MHC I-Ag7-mediated B:9-23 presentation on APCs.
Sinônimo(s):
Glyphosine, Cp41845, N,N-bis(Phosphonomethyl)glycine, 2-(bis(Phosphonomethyl)amino)acetic acid, Polaris, Cp41845, Polaris, N,N-bis(Phosphonomethyl)glycine, 2-(bis(Phosphonomethyl)amino)acetic acid
Ensaio
≥98% (NMR)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO8P2/c6-4(7)1-5(2-14(8,9)10)3-15(11,12)13/h1-3H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
chave InChI
OXHDYFKENBXUEM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Stadinski, B.D., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 10978.
Podesta, F.E., et al. 1987. Plant Cell Physiol.28, 375.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1