About This Item
Código UNSPSC:
41116129
prazo de validade
24 mo.
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
VIP®
técnica(s)
lateral flow assay: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
compatibilidade
for use with BioControl (VIP® Gold)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
VIP® Gold EHEC Positive Control, 5mL
Componentes
One bottle, 5.0ml
Método de teste
Lateral Flow
Informações legais
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
necessário, mas não fornecido
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2