Documentos Principais
35-002
Sigma-Aldrich
STK Antibody, 20X
Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-MPPH, Anti-MPPH2, Anti-PKB-GAMMA, Anti-PKBG, Anti-PRKBG, Anti-RAC-PK-gamma, Anti-RAC-gamma, Anti-STK-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKT3(10000)
Imunogênio
a proprietary formulation containing STK antibody at 20X concentration for use in KinEASE fluorescence polarization assays
Aplicação
STK Antibody, 20X detects level of STK & has been published & validated for use in IP.
Qualidade
routinely used as an STK antibody in KinEASE fluorescence polarization assays
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2