345805
Geldanamycin, Streptomyces hygroscopicus
A benzoquinoid antibiotic that inhibits p60c-src tyrosine kinase and c-myc gene expression in murine lymphoblastoma cells.
Sinônimo(s):
Geldanamycin, Streptomyces hygroscopicus
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
chave InChI
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
pc60c-svc tyrosine kinase
Advertência
Nota de preparo
Outras notas
Mimnaugh, E.G., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 22796.
Schulte, T.W., et al. 1996. Mol. Cell. Biol. 16, 5839.
Blagosklonny, M.V., et al. 1995. Oncogene11, 933.
Schnur, R.C., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 3806.
Whitesell, L., et all. 1994. Proc. Natl. Acad. USA91, 8324.
Yamaki, H., et al. 1989. J. Antibiot.42, 604.
Uehara, Y., et al. 1984. Mol. Cell. Biol.6, 2198.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2