344906
FURA 2/AM in Solution
Sinônimo(s):
FURA 2/AM in Solution
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
fluorescência
λex 335 nm (high)
λex 362 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 512 nm (low)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-38(53)65-20-60-26(2)48)17-39(54)66-21-61-27(3)49)35(13-25)58-11-12-59-42-31-14-36(43-45-15-37(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)10-9-33(42)47(18-40(55)67-22-62-28(4)50)19-41(56)68-23-63-29(5)51/h7-10,13-15H,11-12,16-24H2,1-6H3
chave InChI
UTBYGIDPBQOHNT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Rao, G.H., et al. 1992. Biochem. Med. Metab. Biol.47, 226.
Schwartz, Y., et al. 1992. Endocrinology131, 772.
Ward, C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Janconi, M.E., et al. 1990. J. Cell Biol.110, 1555.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)