344280
Fostriecin, Sodium Salt, Streptomyces pulveraceous - CAS 87860-39-7 - Calbiochem
An antitumor antibiotic that acts as a potent protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor (IC₅₀ = 3.2 nM).
Sinônimo(s):
Fostriecin, Sodium Salt, Streptomyces pulveraceous - CAS 87860-39-7 - Calbiochem, FST, Phosphotrienin
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
colorless
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PP2a
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Walsh, A.H., et al. 1997. FEBS Lett. 416, 230.
Boritzki, T.J., et al. 1988. Biochem. Pharmacol. 37, 4063.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3