344050
Anti-Fodrin Mouse mAb (Fod009)
liquid, clone Fod009, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Fod009, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, human, bovine, canine, porcine, rabbit, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPTAN1(6709)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow cytometry (1:500)
Immunoblotting (1:200)
Immunohistochemistry (1:100)
Immunoprecipitation (1:100)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Bourguignon, L.Y., and Bourguignon, G.J. 1984. Int. Rev. Cytol.87, 195.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1