344038
cFMS Receptor Inhibitor III - CAS 959861-21-3 - Calbiochem
Sinônimo(s):
cFMS Receptor Inhibitor III - CAS 959861-21-3 - Calbiochem, 4-(3,4-Dimethylanilino)-7-(4-(methylsulfonyl)phenyl)quinoline-3-carboxamide, CSF-1 Receptor Inhibitor III
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This product has been discontinued.
A cell-permeable anilinoquinoline compound that acts as a potent, active site-targeting inhibitor of MCSF receptor/cFMS (IC50 = 8 nM). It is 100-fold more potent in inhibiting the cFMS-dependent growth of M-NSF-60 cells than the cFMS-independent growth of NSO cells (IC50 = 0.1 and 10 µM, respectively).
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13